Deuterium oxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Water-D2, Heavy water
6672.1 6672.2 6672.3 6672.4
ROTH6672.1EA 0 EUR
ROTH6672.1 ROTH6672.2 ROTH6672.3 ROTH6672.4
Deuterium oxide
Deuterium oxide
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Kookpunt: 101.3
Smeltpunt: 3.8
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044636
CAS nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984