Dimethyl sulphoxide-[D₆] 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ACRO166290100EA
83.4
EUR
ACRO166290100
ACRO166291000
ACRO166290500
Dimethyl sulphoxide-[D₆] 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Formule:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84,09 g/mol Kookpunt: 189 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 20,2 °C Dichtheid: 1,19 g/cm³ Vlampunt: 88 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002090 CAS nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (K.F.) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
HPLC | ≥96.0 % |