Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
AE56.1 AE56.2
ROTHAE56.1EA 60.9 EUR
ROTHAE56.1 ROTHAE56.2
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Kookpunt: 189
Smeltpunt: 20.2
Dichtheid: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 82 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002090
CAS nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0