VWR® shiroGEL horizontaal elektroforesesysteem
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-0250EA 517 EUR
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL horizontaal elektroforesesysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De shiroGEL horizontale elektroforesesystemen en accessoires zijn ontworpen voor gebruiksgemak en veilige bediening en zijn gebouwd om de ontberingen van het dagelijks gebruik te weerstaan. Voor lekvrije prestaties zijn de gelboxen en geltrays gegoten uit dik acryl. UV-transparante geltrays helpen bij de visualisatie van monsters. Cassettes beschermen de elektroden en maken eenvoudige vervanging mogelijk. Gelgieten is eenvoudig met de duurzame rubberen gietpoorten. Gleuven in de zijkanten van de bakjes zorgen voor een gemakkelijke plaatsing van de kam. Het tweedelige ontwerp van de kammen maakt verticale aanpassing mogelijk, waardoor de gebruiker controle krijgt over de diepte van de put. De bij de systemen geleverde kammen zijn 1,5 mm dik. Er zijn ook meerdere kammen verkrijgbaar, waaronder kammen die compatibel zijn met meerkanaalspipetten en verschillende diktes. Het 'EasyLift'-deksel van de gelbox kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van de zijlipjes en drukkussens. Het deksel is gewelfd, om te voorkomen dat condens op de gel druppelt, en is omgeven door een druppelring, om het condensaat te helpen terugwinnen en de bufferconcentratie op peil te houden.
  • Gegoten, duurzame constructie
  • Rubberen poorten voor tapeloos gelgieten
  • 'EasyLift' veiligheidsdeksel met bufferopvangsysteem om de bufferconcentratie op peil te houden
* Compatibel met meerkanaalspipetten
Leveringsinformatie: Het volledige systeem inclusief de UV-transparante gelbak wordt geleverd met reservoir, deksel, elektroden en 1,5 mm-kammen.