Fluoro-Jade C (FJC), RTD™ Kant-en-klare kleuringskit voor het identificeren van degenererende neuronen
Leverancier: Biosensis
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TR-100-FJ TR-100-FJT
BSENTR-100-FJEA 634 EUR
BSENTR-100-FJ BSENTR-100-FJT
Fluoro-Jade C (FJC), RTD™ Kant-en-klare kleuringskit voor het identificeren van degenererende neuronen
Fluoro-Jade
Fluoro-Jade-kleuring is een fluorochroom afgeleid van fluoresceïne en wordt vaak gebruikt in neurowetenschappelijke disciplines om degenererende neuronen in ex vivo weefsel van het centrale zenuwstelsel te labelen.
De oorzaken en gevolgen van neuronale degeneratie zijn van groot belang voor een grote verscheidenheid aan neurowetenschappers. Parallel aan deze groeiende belangstelling is een toenemend aantal methoden die van toepassing zijn op de detectie van neuronale degeneratie. Fluoro-Jade® C kleurt alle degenererende neuronen ongeacht specifieke beschadiging of mechanisme van celdood. Fluoro-Jade C vertoont de grootste signaal-naar-achtergrondverhouding, evenals de hoogste resolutie. Dit vertaalt zich in een vlek van maximaal contrast en affiniteit voor degenererende neuronen. Dit maakt het ideaal voor het lokaliseren van niet alleen degenererende zenuwcellichamen, maar ook distale dendrieten, axonen en terminals. De kleurstof is zeer goed bestand tegen vervaging en is compatibel met vrijwel alle histologische verwerkings- en kleuringsprotocollen. Reagens detecteert degenererende neuronen en neuronale degeneratie. Er is geen specifieke kleuring in normale gezonde hersenen. Opmerking: Sommige onderzoekers melden onder bepaalde omstandigheden bloedvatkleuring met Fluoro Jade. Dit kan zijn omdat Fluoro Jade een analoog is van eosine (dat bloedcellen kleurt). Over het algemeen zou een goede doorbloeding en voorbereiding van het weefsel bloedvatverkleuring moeten helpen voorkomen, maar het is misschien niet mogelijk om deze volledig te elimineren. In onze ervaring is het over het algemeen mogelijk om neuronale kleuring van bloedvaten met het oog te onderscheiden.
De Fluoro-Jade C 'Ready to Dilute' (RTD™)-kleuringskit biedt een gebruiksvriendelijk assortiment van Fluoro-Jade C, DAPI, natriumhydroxide en kaliumpermanganaat in vloeibare vorm. Volgens ons gedetailleerde protocol worden fluor-Jade C-gelabelde degenererende neuronen gevisualiseerd met excitatie van blauw licht, terwijl DAPI-tegengekleurde celkernen worden gevisualiseerd met ultraviolette verlichting. De Fluoro-Jade C-kleuringskit kan worden gebruikt op alle soorten geconserveerd weefsel, inclusief vers ingevroren, met paraformaldehyde of formaline gefixeerde en met formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde weefsels. FJC-visualisatie wordt bereikt met behulp van blauw licht of een 488nm-laser. opwindingspiek: 495 nm emissiepiek: 521 nm Filtersysteem voor het visualiseren van: Fluorescein/FITC
MATERIALEN GELEVERD
Natriumhydroxide, oplossing A (1:10 verdunnen voor gebruik) - 40 ml
Kaliumpermanganaat, oplossing B (1:10 verdunnen voor gebruik) - 40 ml
Fluoro-Jade C, oplossing C (1:10 verdunnen voor gebruik) - 40 ml
DAPI, oplossing D (toevoegen aan verdunde Fluoro-Jade C) - 40 ml
Kant-en-klare kleuringskit voor het identificeren van degenererende neuronen