cis-Platin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 63.1 EUR
8.24510.0100 8.24510.0500
cis-Platin for synthesis, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
Dichtheid: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011623
CAS nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Order Now
Specification Test Results
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)