D-(+)-Maltose monohydrate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A3891.1000EA 168 EUR
A3891.1000
D-(+)-Maltose monohydrate
D-(+)-Maltose monohydrate
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Smeltpunt: 160…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149343
CAS nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/24/2302124.jpg