D-(+)-Maltose
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
28390.01 28390.02
SERA28390.01EA 23 EUR
SERA28390.01 SERA28390.02
D-(+)-Maltose
D-(+)-Maltose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Smeltpunt: 494 °C
Dichtheid: 1,532 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135877
CAS nummer: 69-79-4
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 12,05753