D-(+)-Sucrose, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07651.9025EA
0
EUR
1.07651.9025
D-(+)-Sucrose, Millipore®
D-(+)-Sucrose
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342,3 g/mol Smeltpunt: 169…170 °C Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006626 CAS nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |