D-(+)-Sucrose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07687.0250 1.07687.1000 1.07687.5000
1.07687.0250EA 34.6 EUR
1.07687.0250 1.07687.1000 1.07687.5000
D-(+)-Sucrose Reag. Ph. Eur., Millipore®
D-(+)-Sucrose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Smeltpunt: 169…170 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006626
CAS nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM