D-(+)-Sucrose Ph. Eur.
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27483.465EA 382 EUR
27483.465 27483.363 27483.294
D-(+)-Sucrose Ph. Eur.
D-(+)-Sucrose
Opgelet: NIET VOOR PARENTERAAL GEBRUIK
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,3 g/mol
Smeltpunt: 169…170 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006626
CAS nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg
Order Now
Specification Test Results
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance of solution Passes test
Conductivity (20°C; 31,3 %) Max. 35 µS/cm
Specific optical rotation (26 %; water) 66.3 - 67 °
Colour value Max. 45
Reducing sugars Passes test
SO3 (as SO2) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C; 3 h) Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test