D-(+)-Sucrose
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
35580.01 35580.02 35580.03 35580.04
SERA35580.01EA 0 EUR
SERA35580.01 SERA35580.02 SERA35580.03 SERA35580.04
D-(+)-Sucrose
D-(+)-Sucrose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Smeltpunt: 169…170 °C
Dichtheid: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006626
CAS nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM