D-(+)-Galactose
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A1131.0100
A1131.1000
A1131.0100EA
42.6
EUR
A1131.0100
A1131.1000
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Formule:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Kookpunt: 527 Smeltpunt: 163…169 °C Dichtheid: 1.5 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151230 CAS nummer: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |