D-(+)-Galactose
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4987.1 4987.2
ROTH4987.1EA 0 EUR
ROTH4987.1 ROTH4987.2
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
Kookpunt: 527 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 163…169 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151230
CAS nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable