L(+)-Arabinose, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pectinose, Pectin Sugar
178680-100 178680-25
178680-100EA 254 EUR
178680-100 178680-25
L(+)-Arabinose, Millipore®
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Kookpunt: 331
Smeltpunt: 158…160 °C
Dichtheid: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067709
CAS nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM