L(+)-Arabinose
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ROTH5118.1EA 49.9 EUR
ROTH5118.1
L(+)-Arabinose
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Kookpunt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 158…160 °C
Dichtheid: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067709
CAS nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg