TRITON™ X-100 10% in water
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
54561-1 54561-2 54561-3
BMOL54561-1EA 0 EUR
BMOL54561-1 BMOL54561-2 BMOL54561-3
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100
Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1