Gentamicin sulphate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
A1492.0005
A1492.0025
A1492.0005EA
44.9
EUR
A1492.0005
A1492.0025
Gentamicin sulphate
Gentamicin sulphate
Smeltpunt:
218…237 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00270181 CAS nummer: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |