Streptomycin sulphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0236.1 0236.2 0236.3
ROTH0236.1EA 0 EUR
ROTH0236.1 ROTH0236.2 ROTH0236.3
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Smeltpunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037023
CAS nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983