Streptomycin sulphate
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
35500.01 35500.02 35500.03
SERA35500.01EA 23 EUR
SERA35500.01 SERA35500.02 SERA35500.03
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Smeltpunt: 250
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037023
CAS nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983