Cellulose, microcrystalline
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 71.3 EUR
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Cellulose, microcrystalline
Cellulose
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Smeltpunt: 260…270 °C
Dichtheid: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081512
CAS nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 14,1965