Agarose ME Electrophoresis_macromolecules
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16693.06
A16693.14
A16693.06EA
32.3
EUR
A16693.06
A16693.14
Agarose ME Electrophoresis_macromolecules
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Smeltpunt:
60…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081294 CAS nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |