Agarose D1-LE for molecular biology
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H26855.14
H26855.22
H26855.36
H26855.14EA
104
EUR
H26855.14
H26855.22
H26855.36
Agarose D1-LE for molecular biology
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Smeltpunt:
60…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081294 CAS nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |