Agarose, Electran, resolution_high, low melting Electrophoresis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
436552VEA 337 EUR
436552V 436553W
Agarose, Electran, resolution_high, low melting Electrophoresis
Agarose
De agarose met hoge resolutie heeft een lage smelt- en geleertemperatuur, maar verschilt in het gelscheidingsbereik van traditionele agarose met laag smeltpunt voor moleculaire biologie. Het gebruik van deze agarose voor elektroforese zorgt voor een fijne en consistente resolutie van nucleïnezuren met minder dan 1000 baseparen die slechts enkele baseparen van elkaar verschillen. De eigenschappen van agarose met hoge resolutie maken consistente gelscheidingen (analytisch en preparatief) mogelijk, evenals het uitvoeren van in-vitrotranslatie en -transcriptiemapping en in-vitroligatie en -transformatie.
  • Vrij van DNases en RNases
Smeltpunt: 60…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Moisture content Max. 10 %
Sulfate content Max. 0.15 %
Gel strength (at 4%) Min. 500 g/cm²
EEO, -Mr Max. 0.15
Gelling temperature (at 4%) Max. 35 °C
Melting temperature (at 4%) Max. 65 °C
Appearance Passes
Ash content Max. 1 %
DNA binding Passes
RNase / DNase Not detected