Agarose, Electran, resolution_high Electrophoresis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
437122HEA 260 EUR
437122H 437123Y
Agarose, Electran, resolution_high Electrophoresis
Agarose
Agarose High Resolution heeft een lage smelt- en geleertemperatuur, maar heeft een ander gelscheidingsbereik dan traditionele agarosen van moleculair-biologische kwaliteit met een laag smeltpunt. Het gebruik van deze agarose voor elektroforese zorgt voor een fijne en consistente scheiding van nucleïnezuren met minder dan 1000 baseparen die slechts enkele baseparen van elkaar verschillen. De eigenschappen van Agarose High Resolution maken consistente gelscheidingen (analytisch en preparatief) mogelijk, evenals het uitvoeren van in-vitrotranslatie en -transcriptiemapping en in-vivoligatie en -transformatie. Voor analytische gelscheiding van DNA/RNA met minder dan 1000 baseparen waarbij een hogere gelsterkte is vereist voor eenvoudige manipulatie, raden wij aan Agarose High Resolution 'Electran' (43655) te gebruiken.
  • Free from DNases and RNases
Smeltpunt: 60…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
DNA binding Passes
DNases, RNases Passes
Electroendosmosis (-Mr) Max. 0.13
Gel strength (at 4%) Min. 1400 g/cm²
Gelling temperature (at 4%) 32.5 - 38.0 °C
Melting point (at 4%) Max. 90 °C
Ignition residue Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.15 %