Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade Electrophoresis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
438792UEA
150
EUR
438792U
438795A
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade Electrophoresis
Agarose
De agarose van DNA-kwaliteit is geschikt voor de meeste routinematige DNA-scheidingen. Gebruik agarose voor moleculaire biologie, voor toepassingen die een meer strikt specificatie vereisen.
- Free from DNases and RNases
Smeltpunt:
60…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081294 CAS nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Specification Test Results
DNA binding | Passes test |
Electroendosmosis (-Mr) | 0,08 - 0,11 |
Gelling temperature (1.5 %; water) | 34 - 37°C |
Gel strength (1.5 %; water) | Min. 2300 g/cm² |
Ignition residue | Max. 1.0 % |
Loss on drying | Max. 10.0 % |