Agarose 25, Electran for electrophoresis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442492PEA 297 EUR
442492P 442494R
Agarose 25, Electran for electrophoresis
Agarose
Agarose 25 is geschikt voor een groot aantal proteïne-elektroforesetechnieken en wordt vooral aanbevolen voor teller-immunoelektroforese. In deze toepassing maakt de hogere elektro-endosmose optimale positionering tijdens contact met antilichaam/antigen mogelijk.
  • DNase- en RNase-vrij
Smeltpunt: 60…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Electroendosmosis (-Mr) 0.23 0.26
Gel strength (1,5 %; water) Min. 650 g/cm²
Gelling temperature (1,5 %; water) 34.5 37.5 °C
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Moisture Max. 10 %
Specificaties
Environmentally Preferable