Agarose, Electran, wide range, low melting Electrophoresis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444152GEA 660 EUR
444152G 444153H
Agarose, Electran, wide range, low melting Electrophoresis
Agarose
Agarose met een lage geleertemperatuur heeft een lage smelt- en geleertemperatuur, een gering sulfaatgehalte en een hoge optische helderheid. Geschikt voor gebruik bij elektroforese van proteïnen en nucleïnezuren en voor immobilisatie van hittelabiele substanties (bijvoorbeeld bacteriën, gist en eukaryotische cellen) vanwege het lage geleerpunt. Bovendien maakt het lage smeltpunt van deze agarose de terugwinning van proteïnen en nucleïnezuren mogelijk zonder denaturatie bij het omsmelten.
  • Free from DNases and RNases
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
DNA binding None
DNases, Rnases Not detected
Electroendosmosis (-Mr) Max 0.10
Melting point (1.5 %; water) Max. 65 °C
Gel strength (1.5 %; water) Min. 200 g/cm²
Gelling temperature (1.5 %; water) Max. 26 - 30 °C
SO₄ (Sulphate) Max. 0.1 %