Agarose
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11404.02
11404.03
11404.04
11404.05
11404.07
SERA11404.02EA
0
EUR
SERA11404.02
SERA11404.03
SERA11404.04
SERA11404.05
SERA11404.07
Agarose
Agarose
Smeltpunt:
60…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081294 CAS nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |