Zetmeel, hydrolysed acc. Smithies
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
35370.01
35370.02
35370.03
SERA35370.01EA
0
EUR
SERA35370.01
SERA35370.02
SERA35370.03
Zetmeel, hydrolysed acc. Smithies
Zetmeel
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082026 CAS nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |