Zetmeel Potato
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9441.1 9441.2
ROTH9441.1EA 0 EUR
ROTH9441.1 ROTH9441.2
Zetmeel Potato
Zetmeel
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable