Zetmeel (from rice)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9368.1 9368.2
ROTH9368.1EA 0 EUR
ROTH9368.1 ROTH9368.2
Zetmeel (from rice)
Zetmeel
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6