Zetmeel Wheat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9447.1 9447.2
ROTH9447.1EA 0 EUR
ROTH9447.1 ROTH9447.2
Zetmeel Wheat
Zetmeel
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6