Lactic acid ≥80%
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
8460.1
8460.2
ROTH8460.1EA
0
EUR
ROTH8460.1
ROTH8460.2
Lactic acid ≥80%
Lactic acid
Formule:
H₃CCH(OH)COOH Kookpunt: 122 °C (20 hPa) Dichtheid: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004520 CAS nummer: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 |