Lactic acid 85,0 - 90,0% 85,0-90,0 ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
36415.22
36415.36
36415.A3
36415.22EA
32.3
EUR
36415.22
36415.36
36415.A3
Lactic acid 85,0 - 90,0% 85,0-90,0 ACS
Lactic acid
CAS No.: 50-21-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point:
Formule:
H₃CCH(OH)COOH MW: 90.08 g/mol Kookpunt: 122 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 18 °C Dichtheid: 1.209 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004520 CAS nummer: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Merck Index: 14,5336 |