Lactic acid 90% ≥90%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20366.293EA 101 EUR
20366.293 20366.464
Lactic acid 90% ≥90%, TECHNICAL
Lactic acid
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Kookpunt: 122 °C (20 hPa)
Smeltpunt: 53 °C
Dichtheid: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004520
CAS nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 90 %