3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 41 EUR
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
Kookpunt: 118 °C (5 mmHg)
Dichtheid: 1,23 g/cm³
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004879
CAS nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %