3-Mercapto-1,2-propanediol ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18948.18 A18948.30
A18948.18EA 59.3 EUR
A18948.18 A18948.30
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Purity: 90+% CAS No.: 96-27-5 Molecular Formula: C3H8O2S Formula Weight: 108.16 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 117-119°/5mm Beilstein Reference: 1732046 Merck Reference: 14,9335 MDL No.: MFCD00004879
Formule: C₃H₈O₂S
Kookpunt: 117…119 °C (5 mmHg)
Dichtheid: 1,247
Vlampunt: 149 °C (300 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004879
CAS nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 14,9335