(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100
8.20230.0500
8.20230.0100EA
35.7
EUR
8.20230.0100
8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Formule:
C₄H₆O Dichtheid: 0,95 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004541 CAS nummer: 2028-63-9 EINECS: 217-978-1 UN: 2929 ADR: 6.1 (3),II |