Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% in aqueous solution
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acrylamide-Bis
10679.01 10679.02 10679.03
SERA10679.01EA 42 EUR
SERA10679.01 SERA10679.02 SERA10679.03
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% in aqueous solution
Acrylamide : Bisacrylamide
Dichtheid: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III