Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% aqueous solution
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acrylamide-Bis
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 68.1 EUR
A0385.0500 A0385.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% aqueous solution
Acrylamide : Bisacrylamide
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III