VWR® Acryl/Bis™, Acrylamine/bis-acrylamine
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
M157-500MLEA 0 EUR
M157-500ML
VWR® Acryl/Bis™, Acrylamine/bis-acrylamine
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Een 40% (w/v) oplossing van ultrazuiver acrylamide (38,96%) en bis-acrylamide (1,04%) in een uiteindelijke verhouding van 37,5:1.
VWR® biedt een uitgebreid assortiment voorgewogen poedermengsels van acrylamide en bis-acrylamide, voorgemengde stamoplossingen en gebruiksklare oplossingen voor op maat gemaakte polyacrylamidegelelektroforese van eiwitten. Ultrapuur (>99,9%) acrylamide- en bis-acrylamidepoeders bieden de flexibiliteit om oplossingen met concentraties en verhoudingen te bereiden voor alle elektroforesetoepassingen. Vloeibare mengsels minimaliseren de verwerking van neurotoxisch acrylamide.