Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (metals basis), lumps
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
36298.14
36298.22
36298.14EA
115
EUR
36298.14
36298.22
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (metals basis), lumps
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
For vacuum deposition
Bewaar temperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673110 CAS nummer: 11106-97-1 |