Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (metals basis), draad, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
40438.G9
40438.H4
40438.H9
40438.G9EA
71.2
EUR
40438.G9
40438.H4
40438.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (metals basis), draad, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈6.6g/m
Odour: Odourless
Bewaar temperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673110 CAS nummer: 11106-97-1 |