Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
42195.G9
42195.H4
42195.G9EA
44.9
EUR
42195.G9
42195.H4
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Bewaar temperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673110 CAS nummer: 11106-97-1 |