Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44187.H9
44187.J5
44187.H9EA
247
EUR
44187.H9
44187.J5
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.017g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Bewaar temperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673110 CAS nummer: 11106-97-1 |