Canada balsam
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
26896.01 26896.02
SERA26896.01EA 0 EUR
SERA26896.01 SERA26896.02
Canada balsam
Canada balsam
Dichtheid: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 62
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132800
CAS nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948