Polyethyleenglycol 1.000
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: PEG 1,000, PEG 900-1100
0150.1 0150.2
ROTH0150.1EA 0 EUR
ROTH0150.1 ROTH0150.2
Polyethyleenglycol 1.000
Polyethyleenglycol 1.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 33…40 °C
Dichtheid: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 260
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651