Polyethylene glycol 1,500
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PEG 1500, PEG 1,500
0152.1 0152.2
ROTH0152.1EA 0 EUR
ROTH0152.1 ROTH0152.2
Polyethylene glycol 1,500
Polyethylene glycol 1,500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 44…48 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2