Polyethylene glycol 2,000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22181.0B B22181.30
B22181.0BEA 90 EUR
B22181.0B B22181.30
Polyethylene glycol 2,000
Polyethylene glycol 2,000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Smeltpunt: 53…55 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568